Learn More
Dicloroacetato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11455847
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11455847 100 g 100 g
11465847 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11455847 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24399.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 116-54-1 | C3H4Cl2O2 | 142.963 g/mol
Methyl dichloroacetate may be used in the diastereoselctive synthesis of bicyclic chlorocyclopropane, as difunctional initiator during atom transfer radical polymerization of methyl or n-butyl acrylate, as reagent during CrCl2-induced olefination of aldehydes. It is a reactant involved in nucleophilic substitution reactions with nitro(pentafluorosulfanyl)benzenes, azide-alkyl halide cycloaddition and atom transfer radical addition, Chemical modification of STn antigen for enhancement of synthetic carbohydrate vaccines, three component reaction of arynes with cyclic ethers and active methines, catalytic radical haloalkylation for synthesis of neodysidenin and addition reactions for syntehsis of enantiopure 3,4-diamino esters or amides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El dicloroacetato de metilo se puede utilizar en la síntesis diastereoselectiva de clorociclopropano bicíclico, como iniciador difuncional durante la polimerización radicalaria por transferencia atómica de acrilato de metilo o n-butilo, y como reactivo durante la olefinación de aldehídos inducida por CrCl2. Es un reactante implicado en reacciones de sustitución nucleofílica con nitro(pentafluorosulfanil)bencenos, cicloadición de haluro de ácido-alquilo y adición de radicales de transferencia atómica, modificación química del antígeno STn para la mejora de vacunas de carbohidratos sintéticos, reacción de tres componentes de arinos con éteres cíclicos y metinas activas, haloalquilación radicalaria catalítica para la síntesis de neodisidenina y reacciones de adición para síntesis de ésteres 3,4-diamínicos o amidas enantiopuras.
Solubilidad
Soluble en agua. (4 g/l).
Notas
almacénese a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes. Garantice una ventilación adecuada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 116-54-1
Fórmula molecular C3H4Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 142.963
Número MDL MFCD00000843
Clave InChI HKMLRUAPIDAGIE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl dichloroacetate, dichloroacetic acid methyl ester, acetic acid, dichloro-, methyl ester, ccris 7740, acetic acid, 2,2-dichloro-, methyl ester, methyldichloroethanoate, acmc-1brpm, dichloroacetic acid methyl, methyl2,2-dichloroacetate, wln: gygvo1
PubChem CID 8315
Nombre IUPAC 2,2-dicloroacetato de metilo
SMILES COC(=O)C(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl dichloroacetate
Punto de fusión -52°C
Densidad 1.38
Punto de ebullición 142°C to 144°C
Temperatura de inflamación 70°C (158°F)
Olor Pungent
Fórmula lineal Cl2CHCO2CH3
Índice de refracción 1.442
Cantidad 100 g
Número UN UN2299
Información de solubilidad Soluble in water. (4g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.97
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl dichloroacetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl dichloroacetate