Learn More
Dicloroacetato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10786351 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10786351 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10143100 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10786351 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 148621000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 116-54-1 | C3H4Cl2O2 | 142.97 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 116-54-1
Fórmula molecular C3H4Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 142.97
Número MDL MFCD00000843
Clave InChI HKMLRUAPIDAGIE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl dichloroacetate, dichloroacetic acid methyl ester, acetic acid, dichloro-, methyl ester, ccris 7740, acetic acid, 2,2-dichloro-, methyl ester, methyldichloroethanoate, acmc-1brpm, dichloroacetic acid methyl, methyl2,2-dichloroacetate, wln: gygvo1
PubChem CID 8315
Nombre IUPAC 2,2-dicloroacetato de metilo
SMILES COC(=O)C(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl dichloroacetate
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión -52°C
Color Incolora
Densidad 1.3810g/mL
Punto de ebullición 141°C to 145°C
Temperatura de inflamación 80°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Cl2CHCO2CH3
Índice de refracción 1.4411 to 1.4431
Cantidad 100 mL
Beilstein 02, 203
Gravedad específica 1.381
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.97
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl dichloroacetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.