Learn More
Metil Di(2-tienilglicolato), TRC
Código de producto. 30483529
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30483529 100 mg 100 miligramos
30477697 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30483529 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM303765100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26447-85-8
Fórmula molecular C11 H10 O3 S2
Peso molecular (g/mol) 254.33
Sinónimo Methyl 2-Hydroxy-2,2-dithiophen-2-ylacetate, Tiotropium Bromide Monohydrate Imp. E (EP)
Nombre IUPAC metil 2-hidroxi-2,2-ditiofeno-2-ilacetato
SMILES COC(=O)C(O)(c1cccs1)c2cccs2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-Hydroxy-2,2-dithiophen-2-ylacetate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H10O3S2/c1-14-10(12)11(13,8-4-2-6-15-8)9-5-3-7-16-9/h2-7,13H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.0071