Learn More
Metil desoxicolato-d5, TRC
Código de producto. 30465649
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30465649 50 mg 50 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30465649 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM29823750MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Desoxycholate-d5
CAS 52840-15-0
Fórmula molecular C25H37D5O4
Cantidad 50 mg
Sinónimo (3α,5β,12α)-3,12-Dihydroxy-cholan-2,2,3,4,4-d5-24-oic Acid Methyl Ester, Deoxycholic-d5 Acid Methyl Ester, Methyl 7-Deoxycholate-d5
Fórmula InChI InChI=1S/C25H42O4/c1-15(5-10-23(28)29-4)19-8-9-20-18-7-6-16-13-17(26)11-12-24(16,2)21(18)14-22(27)25(19,20)3/h15-22,26-27H,5-14H2,1-4H3/t15-,16-,17-,18?,19-,20+,21?,22+,24+,25-/m1/s1/i11D2,13D2,17D
SMILES O[C@]1([2H])C([2H])([2H])C[C@@]2(C)[C@@](CCC3C2C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@H]4[C@@H](CCC(OC)=O)C)([H])C1([2H])[2H]
Peso molecular (g/mol) 411.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 411.3397