Learn More
Deshidroabetato de metilo, TRC
Código de producto. 30136853
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136853 1 g 1 g
30007230 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136853 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2719201G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1235-74-1
Fórmula molecular C18 H24 O2
Peso molecular (g/mol) 272.38
Sinónimo (1R,4aS,10aR)-1,2,3,4,4a,9,10,10a-Octahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-1-phenanthrenecarboxylic Acid Methyl Ester;
Nombre IUPAC metilo (1R,4aS,10aR)-1,4a-dimetil-2,3,4,9,10,10a-hexahidrofenantruro-1-carboxilato
SMILES COC(=O)[C@]1(C)CCC[C@@]2(C)[C@H]1CCc3ccccc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Dehydroabietate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H24O2/c1-17-11-6-12-18(2,16(19)20-3)15(17)10-9-13-7-4-5-8-14(13)17/h4-5,7-8,15H,6,9-12H2,1-3H3/t15-,17-,18-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.1776
Porcentaje de pureza >95%