Learn More
Decanoato de metilo (caprato de metilo), TRC
Código de producto. 30009129
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30009129 2.5 g 2.50 g
30005523 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009129 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2948452.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-42-9
Fórmula molecular C11 H22 O2
Peso molecular (g/mol) 186.29
Sinónimo C 1098, CE 1095, Capric acid methyl ester, Estasol MD 10, Metholene 2095, Methyl caprate, Methyl caprinate, Methyl decanoate, Methyl n-caprate, Methyl n-decanoate, NSC 3713, Pastell M 10, Uniphat A 30
Nombre IUPAC decanoato de metilo
SMILES CCCCCCCCCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Capric Acid Methyl Ester
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H22O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13-2/h3-10H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.162