Learn More
Decanoato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11477577
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11477577 50 g 50 g
11428810 100 g 100 g
11487577 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11477577 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15658.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 110-42-9 | C11H22O2 | 186.30 g/mol
It is employed as an intermediate for caproic acid, detergents, emulsifiers, wetting agents, stabilizers, resins, lubricants, plasticizers and flavoring. As a chemical intermediate for alkanolamides, fatty alcohols & acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como intermediario para el ácido caproico, detergentes, emulsionantes, agentes humidificantes, estabilizadores, resinas, lubricantes, plastificadores y aromatizantes. Se usa como intermediario químico para alcanolamidas y ácidos y alcoholes grasos.
Solubilidad
Soluble en alcohol. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 110-42-9
Fórmula molecular C11H22O2
Peso molecular (g/mol) 186.30
Número MDL MFCD00009580
Clave InChI YRHYCMZPEVDGFQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl caprate, decanoic acid, methyl ester, methyl caprinate, capric acid methyl ester, decanoic acid methyl ester, methyl-n-caprate, uniphat a30, metholene 2095, methyl n-decanoate, methyl n-caprate
PubChem CID 8050
Nombre IUPAC decanoato de metilo
SMILES CCCCCCCCCC(=O)OC
Specifications
Nombre del producto químico o material Methyl decanoate
Punto de fusión -18°C
Densidad 0.877
Punto de ebullición 223°C to 225°C
Temperatura de inflamación 94°C (201°F)
Índice de refracción 1.425
Cantidad 50 g
Beilstein 1759170
Información de solubilidad Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.3
Porcentaje de pureza 99%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Methyl decanoate
Hazard Category
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Hazard Statement
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Precautionary Statement
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl decanoate