Learn More
Methyl deacetylasperulosidate, MedChemExpress
Código de producto. 16463926
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16463926 25 mg 25 miligramos
16461648 5 mg 5 miligramos
16429238 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16463926 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN1503
MedChemExpress Methyl deacetylasperulosidate is an iridoid and shows purgative effects in mice and lowers the blood glucose level in normal mice.
Methyl deacetylasperulosidate is an iridoid and shows purgative effects in mice and lowers the blood glucose level in normal mice.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl deacetylasperulosidate
CAS 52613-28-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H24O11
Cantidad 25 mg
Sinónimo 6α-Hydroxygeniposide Deacetylasperulosidic acid methyl ester
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (618.25 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CO[C@@H](O[C@H]2[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O2)O)O)O)[C@@]3([H])[C@]1([H])[C@@H](O)C=C3CO)OC
Peso molecular (g/mol) 404.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.37
Porcentaje de pureza 98.37%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism