Learn More
Bromuro de metil-d3-trifenilfosfonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl-d3-triphenylphosphonium Bromide |
| CAS | 1787-44-6 |
| Fórmula molecular | C19 D3 H15 P . Br |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Phosphonium, methyl-d3-triphenyl-, bromide (1:1) (ACI), Methyl-d3-triphenylphosphonium bromide (7CI), Phosphonium, methyl-d3-triphenyl-, bromide (8CI, 9CI), Trideuteriomethyltriphenylphosphonium bromide, (Trideuteromethyl)triphenylphosphonium bromide, Triphenyl(trideuteriomethyl)phosphonium bromide, (Methyl)triphenylphosphonium bromide-d3, Methyltriphenylphosphonium-d3 bromide, Methyltriphenylphosphonium-D3 (methyl-D3) bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H18P.BrH/c1-20(17-11-5-2-6-12-17,18-13-7-3-8-14-18)19-15-9-4-10-16-19;/h2-16H,1H3;1H/q+1;/p-1/i1D3; |
| SMILES | [Br-].[2H]C([2H])([2H])[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | bromuro de trifenil(trideuteriometil)fosfanio |
| Peso molecular (g/mol) | 360.243 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 359.052 |