Learn More
Metil-d3 Toluenesulfonato, TRC
Código de producto. 30471245
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30471245 250 mg 250 miligramos
30467653 1 g 1 g
30468839 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30471245 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM330667250MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7575-93-1
Fórmula molecular C8 D3 H7 O3 S
Peso molecular (g/mol) 189.247
Sinónimo Methan-d3-ol, 4-methylbenzenesulfonate (9CI, ACI), Methan-d3-ol, p-toluenesulfonate (8CI), p-Toluenesulfonic acid, methyl-d3 ester (6CI, 7CI, 8CI), Methyl-d3 4-methylbenzenesulfonate, Methyl-d3 tosylate, Trideuteriomethyl 4-methoxybenzenesulfonate, Trideuteriomethyl 4-methylbenzenesulfonate, Trideuteriomethyl p-toluenesulfonate, Trideuteromethyl tosylate, Methyl-d3 p-Toluenesulfonate, Methyl Toluene-4-sulfonate-D3 (methoxy-D3)
Nombre IUPAC trideuteriometil 4-metilbenzenosulfonato
SMILES [2H]C([2H])([2H])OS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl-d3 Toluenesulfonate
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10O3S/c1-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11-2/h3-6H,1-2H3/i2D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.054