Learn More
Metil-d3 metanosulfonato, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl-d3 Methanesulfonate |
| CAS | 91419-94-2 |
| Fórmula molecular | C2 D3 H3 O3 S |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Methan-d3-ol, 1-methanesulfonate (ACI), Methan-d3-ol, methanesulfonate (9 CI), Methanesulfonic acid, methyl-d3 ester (6 CI), Trideuteriomethyl methanesulfonate, Methyl-d3 Methanesulfonate, Methyl-D3 Methanesulfonate |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C2H6O3S/c1-5-6(2,3)4/h1-2H3/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])OS(=O)(=O)C |
| Nombre IUPAC | metanosulfonato de trideuteriometilo |
| Peso molecular (g/mol) | 113.1507 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 113.0226 g/mol |
| Mostrar más |