Learn More
Metacrilato de metil-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methacrylic Acid Methyl Ester-D3 (methoxy-D3) |
| CAS | 35777-12-9 |
| Fórmula molecular | C5 D3 H5 O2 |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl-d3 ester (9 CI), Methyl-d3 methacrylate, Methacrylic acid methyl-d3 ester, 2-Methyl-2-propenoic acid methyl-d3 ester, Methacrylic acid methyl ester-D3 (methoxy-D3) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C5H8O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1H2,2-3H3/i3D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])OC(=O)C(=C)C |
| Nombre IUPAC | 2-metilprop-2-enoato de trideuteriometilo |
| Peso molecular (g/mol) | 103.1343 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 103.0713 g/mol |
| Mostrar más |