Learn More
Ácido metil-d3-malónico, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl-D3-malonic acid |
| CAS | 42522-59-8 |
| Fórmula molecular | C4 2H3 H3 O4 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H6O4/c1-2(3(5)6)4(7)8/h2H,1H3,(H,5,6)(H,7,8)/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C(C(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(trideuteriometil)propanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 121.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 121.0454 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |