Learn More
Clorhidrato de metil-d3-amina, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methylamine-d3 Hydrochloride |
| CAS | 7436-22-8 |
| Fórmula molecular | C D3 H2 N . Cl H |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Methyl-d3-amine Hydrochloride, Methyl-d3-amine Monohydrochloride, Methyl-d3-ammonium Chloride, Monomethyl-d3-ammonium Chloride, Methyl-d3-amine HCl |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/CH5N.ClH/c1-2;/h2H2,1H3;1 H/i1D3; |
| SMILES | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])N |
| Nombre IUPAC | clorhidrato de trideuteriometanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 70.5365 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 70.0377 g/mol |
| Mostrar más |