Learn More
Éster metílico del ácido metil-d3-2,3,4-tri-O-acetil-beta-D-glucurónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl-d3- 2,3,4-Tri-O-acetyl-beta-D-glucuronic Acid Methyl Ester |
| CAS | 72661-75-7 |
| Fórmula molecular | C14H17D3O10 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Methyl-d3 Triacetate-beta-D-glucopyranosiduronic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H20O10/c1-6(15)21-9-10(22-7(2)16)12(23-8(3)17)14(20-5)24-11(9)13(18)19-4/h9-12,14H,1-5H3/t9-,10-,11-,12+,14+/m0/s1/i5D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])O[C@@H]1O[C@@H]([C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C)C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetiloxi-6-(trideuteriometoxi)oxano-2-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 351.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 351.1245 |