Learn More
Alcohol metil-d1, CDN
Código de producto. 30309376
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30309376 1 g 1 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30309376 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND04681G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methanol-d
CAS 4206-31-9
Fórmula molecular C D H3 O
Cantidad 1 g
Sinónimo Methanol-d, Methan-d-ol (6 CI, 7 CI, 8 CI, 9 CI), Methanol-d1, Methyl-d alcohol, Methanol-1-D
Fórmula InChI InChI=1 S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1D
SMILES [2 H]CO
Nombre IUPAC deuterometanol
Peso molecular (g/mol) 33.048
Formula Weight (peso de la fórmula) 33.0325 g/mol
Porcentaje de pureza 98 atom % D, min 98% Chemical Purity