Learn More
Metil D-Ribofuranosido, TRC
Código de producto. 30475185
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30475185 100 mg 100 miligramos
30479289 500 mg 500 miligramos
30472115 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30475185 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM233440100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13039-63-9
Fórmula molecular C6 H12 O5
Peso molecular (g/mol) 164.16
Sinónimo D-Ribofuranoside, methyl, Ribofuranoside, methyl, D- (8CI), Methyl D-ribofuranoside, Methyl D-riboside, (2RS,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methoxytetrahydrofuran
Nombre IUPAC (2R,3S,4R)-2-(hidroximetil)-5-metoxioxolano-3,4-diol
SMILES Coc1O[C@H](Co)[C@@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl D-Ribofuranoside
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O5/c1-10-6-5(9)4(8)3(2-7)11-6/h3-9H,2H2,1H3/t3-,4-,5-,6?/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.0685