Learn More
Metil D-pantotenato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl Pantothenate |
| CAS | 50692-78-9 |
| Fórmula molecular | C10 H19 N O5 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | N-[(2R)-2,4-Dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl]-β-alanine methyl ester, Pantothenic acid, methyl ester (6CI), β-Alanine, N-(2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl)-, methyl ester, (R)-, D-Pantothenic acid methyl ester, Methyl D-pantothenate, Methyl pantothenate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H19NO5/c1-10(2,6-12)8(14)9(15)11-5-4-7(13)16-3/h8,12,14H,4-6H2,1-3H3,(H,11,15)/t8-/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)CO |
| Nombre IUPAC | 3-[[(2R)-2,4-dihidroxi-3,3-dimetilbutanoil]amino]propanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 233.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 233.1263 |