Learn More
Metil α-D-manopiranósido, MP Biomedicals™
Código de producto. 11447382 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11447382 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 11447382 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215393790
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    656.00€
    624.75€ / 500 g
    Ahorro 31.25€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Reduce la unión de la Con A a la superficie de los linfocitos en el cultivo. Metil α-D-manopiranósido, MP Biomedicals, es un inhibidor de la unión de la manosa por Escherichia coli; se utilizó en un estudio para investigar el sitio primario de unión
El metil α-D-manopiranósido se ha utilizado para sintetizar una serie de iminos azúcares tri- y tetrahidroxilados de siete miembros en un estudio que ha permitido obtener un análogo de la noeuromicina estable con una configuración D-mano.
Especificaciones
CAS 617-04-9
Punto de fusión 187 °C a 197 °C
Fórmula molecular C7H14O6
Número MDL MFCD00063262
Cantidad 500 g
Sinónimo methyl a-d-mannopyranoside, methyl alpha-d-mannopyranoside, methyl alpha-d-mannoside, alpha-methyl-d-mannoside, alpha-methyl mannopyranoside, 1-o-methyl-alpha-d-mannopyranoside, methyl-alpha-d-mannoside, alpha-d-methyl mannoside, o1-methyl-mannose, alpha-methyl-d---mannoside
Información de solubilidad Soluble en agua.
Clave InChI HOVAGTYPODGVJG-UHFFFAOYNA-N
SMILES COC1OC(CO)C(O)C(O)C1O
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5S,6S)-2-(hidroximetil)-6-metoxioxano-3,4,5-triol
Peso molecular (g/mol) 194.18
PubChem CID 101798
ChEBI CHEBI:43943
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.20
Porcentaje de pureza ∼99 %
Grado No disponible
Forma física Polvo cristalino blanco