Learn More
α-Metil-D-manopiranósido, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10229873 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10229873 25 g Frasco de vidrio 25 g
10023170 100 g Frasco de vidrio 100 g
10720575 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10229873 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 229250250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
alfa-metil-D-mannopiranósido, +99 %, Acros Organics, cantidad:500g, Envasado:Frasco de vidrio, gris o blanco, punto de fusión:de 186,0 a 194,0 °C, peso molecular:194,18; porcentaje de pureza:+99 %, aspecto:(sol. ac. 1 %) transparente, incoloro, intervalo porcentual de ensayo:99 % mín. (ELSD) (HPLC)
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 617-04-9
Fórmula molecular C7H14O6
Peso molecular (g/mol) 194.18
Número MDL MFCD00063262
Clave InChI HOVAGTYPODGVJG-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo methyl a-d-mannopyranoside, methyl alpha-d-mannopyranoside, methyl alpha-d-mannoside, alpha-methyl-d-mannoside, alpha-methyl mannopyranoside, 1-o-methyl-alpha-d-mannopyranoside, methyl-alpha-d-mannoside, alpha-d-methyl mannoside, o1-methyl-mannose, alpha-methyl-d---mannoside
PubChem CID 101798
ChEBI CHEBI:43943
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5S,6S)-2-(hidroximetil)-6-metoxioxano-3,4,5-triol
SMILES COC1OC(CO)C(O)C(O)C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material α-Methyl-D-mannopyranoside
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 186.0°C to 194.0°C
Color Gris o blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (ELSD) (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Condición de rotación específica + 79.00 (20.00°C c=10,H2O)
Rotación específica + 79.00
Información de solubilidad (10% in water) Clear colorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.18
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino