Learn More
Metil α-D-manopiranósido, ≥ 99 %, Fisher BioReagents™
Código de producto. 10596184
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10596184 10 g Vidrio ámbar 10 g
10286094 25 g Vidrio ámbar 25 g
11403084 100 g Vidrio ámbar 100 g
11413084 500 g Vidrio ámbar 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10596184 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP253010
Solicitar formato a granel o personalizado
Metil α-D-mannopiranósido, ≥99 %
  • El metil α-D-manopiranósido es un azúcar inhibitorio de lectina
  • Inhibidor competitivo de la unión de manosa por E. coli
  • Para uso exclusivo en investigación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 617-04-9
Fórmula molecular C7H14O6
Peso molecular (g/mol) 194.18
Número MDL MFCD00063262
Clave InChI HOVAGTYPODGVJG-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo methyl a-d-mannopyranoside, methyl alpha-d-mannopyranoside, methyl alpha-d-mannoside, alpha-methyl-d-mannoside, alpha-methyl mannopyranoside, 1-o-methyl-alpha-d-mannopyranoside, methyl-alpha-d-mannoside, alpha-d-methyl mannoside, o1-methyl-mannose, alpha-methyl-d---mannoside
PubChem CID 101798
ChEBI CHEBI:43943
SMILES COC1OC(CO)C(O)C(O)C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl α-D-Mannopyranoside
Punto de fusión 193°C to 196°C
Color Blanco
Pérdida por secado < 0.5%
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99%
Envase Vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Rotación específica 76 to 85° (+ or -)
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5S,6S)-2-(hidroximetil)-6-metoxioxano-3,4,5-triol
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.2
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Polvo/Sólido