Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl α-D-Mannopyranoside |
| Color | Blanco |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | ∽ 99% |
| Cantidad | 10 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.2 |
| Forma física | Crystalline Powder |