Learn More
Metil D-(+)-Lactato, TRC
Código de producto. 30474701
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
30474701 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30474701 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM315230100G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl D-(+)-Lactate
CAS 17392-83-5
Fórmula molecular C4H8O3
Cantidad 100 g
Sinónimo (2R)-2-Hydroxypropanoic Acid Methyl Ester, (+)-2-Hydroxypropionic Acid Methyl Ester, (+)-Lactic Acid Methyl Ester, (+)-Methyl 2-Hydroxypropionate, (+)-Methyl Lactate, (R)-Methyl Lactate, D-Methyl Lactate, Methyl (2R)-2-Hydroxypropanoate, Methyl (R)-(+)-Lactate, Methyl (R)-(+)-Lactate, Methyl (R)-2-Hydroxypropanoate, Methyl (R)-2-Hydroxypropionate, Methyl (R)-Lactate, Methyl D-Lactate
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8O3/c1-3(5)4(6)7-2/h3,5H,1-2H3/t3-/m1/s1
SMILES COC(=O)[C@@H](C)O
Nombre IUPAC metil (2R)-2-hidroxipropanoato
Peso molecular (g/mol) 104.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.0473