Learn More
Metil-β-D-galactopiranósido, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10563991 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10563991 5 g Frasco de vidrio 5 g
10211283 1 g Frasco de vidrio 1 g
10310994 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10563991 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 314980050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1824-94-8 | C7H14O6 | 194.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1824-94-8
Fórmula molecular C7H14O6
Peso molecular (g/mol) 194.18
Número MDL MFCD00064357
Clave InChI HOVAGTYPODGVJG-VOQCIKJUSA-N
Sinónimo methyl beta-d-galactopyranoside, methyl beta-d-galactoside, methyl galactoside, methylgalactoside, methyl beta-galactoside, galbetaome, unii-64ryd088rj, beta-d-galactopyranose methyl glycoside, beta-methyl-d-galactoside, methyl-beta-galactose
PubChem CID 94214
ChEBI CHEBI:17540
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R,6R)-2-(hidroximetil)-6-metoxioxano-3,4,5-triol
SMILES CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl-β-D-galactopyranoside
Punto de fusión 175°C to 179°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (ELSD) (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Condición de rotación específica −18° (20° (c=1.5,MeOH))
Rotación específica -18
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino