Learn More
Metil-α-D-galactopiranósido, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10041101 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10041101 2.5 g 2.50 g
10096393 10 g 10 g
10658444 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10041101 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 337090025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3396-99-4 | C7H14O6 | 194.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3396-99-4
Número MDL MFCD00064085
PubChem CID 76935
ChEBI CHEBI:55507
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl-α-D-galactopyranoside
Punto de fusión 116.0°C to 117.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (ELSD) (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H14O6
Cantidad 2.5 g
Condición de rotación específica + 179.00 (20.00°C c=1,water)
Rotación específica + 179.00
Sinónimo me-alpha-gal, methyl-alpha-d-galactopyranoside, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-methoxytetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, methyl-galactopyranoside, methyl a-d-galactopyranoside, methyl alpha-d-galactoside, alpha-methylgalactoside, alpha-methyl d-galactoside, alpha-methyl-d-galactoside, methyl alpha-d-galactopyranoside
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Clave InChI HOVAGTYPODGVJG-UHFFFAOYNA-N
SMILES COC1OC(CO)C(O)C(O)C1O
Nombre IUPAC 2-(hidroximetil)-6-metoxioxano-3,4,5-triol
Peso molecular (g/mol) 194.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.18
Porcentaje de pureza 98+%