Learn More
Sal disódica de fosfato de metil-D-eritritol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl-D-erythritol Phosphate Disodium Salt |
| CAS | 270928-69-3 |
| Fórmula molecular | C5H11Na2O7P |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (2S,3R)-2-Methyl-1,2,3,4-butanetetrol 4-(Dihydrogen Phosphate) Disodium Salt, 2-C-Methyl-D-erythritol 4-phosphate Disodium Salt, MEP Disodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H13O7P.2Na/c1-5(8,3-6)4(7)2-12-13(9,10)11;;/h4,6-8H,2-3H2,1H3,(H2,9,10,11);;/q;2*+1/p-2 |
| SMILES | [Na+].[Na+].CC(O)(CO)C(O)COP(=O)([O-])[O-] |
| Nombre IUPAC | fosfato disódico;(2,3,4-trihidroxi-3-metilbutílico) |
| Peso molecular (g/mol) | 260.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 260.0038 |