Learn More
Metilciclopropanocarboxilato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
It is primarily used an intermediate in the manufacture of pharmaceutical and agrochemical products. Methyl cyclopropane carboxylate is used as a reagent in the synthesis of N’-thiazole and N-pyrazole based inhibitors of MAP kinase p38α.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Se utiliza principalmente como intermediario en la fabricación de productos farmacéuticos y productos agroquímicos. El carboxilato de metilciclopropano se utiliza como reactivo en la síntesis de inhibidores basados en N’-tiazol y N-pirazol de la MAP quinasa p38α.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes y fuentes de ignición. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Proteger de cargas electrostáticas.
Especificaciones
Spécification
| Nombre del producto químico o material | Methyl cyclopropanecarboxylate |
| Densidad | 0.983 |
| Punto de ebullición | 118°C to 119°C |
| Temperatura de inflamación | 22°C (71°F) |
| Índice de refracción | 1.418 |
| Cantidad | 100 g |
| Número UN | UN3272 |
| Beilstein | 2039388 |
| Información de solubilidad | Not miscible or difficult to mix in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 100.12 |
| Afficher plus |