Learn More
Metilciclopropanocarboxilato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11405806
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11405806 25 g 25 g
11415806 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11405806 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20853.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2868-37-3 | C5H8O2 | 100.117 g/mol
It is primarily used an intermediate in the manufacture of pharmaceutical and agrochemical products. Methyl cyclopropane carboxylate is used as a reagent in the synthesis of N’-thiazole and N-pyrazole based inhibitors of MAP kinase p38α.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza principalmente como intermediario en la fabricación de productos farmacéuticos y productos agroquímicos. El carboxilato de metilciclopropano se utiliza como reactivo en la síntesis de inhibidores basados en N’-tiazol y N-pirazol de la MAP quinasa p38α.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes y fuentes de ignición. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Proteger de cargas electrostáticas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2868-37-3
Fórmula molecular C5H8O2
Peso molecular (g/mol) 100.117
Número MDL MFCD00001280
Clave InChI PKAHQJNJPDVTDP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl cyclopropane carboxylate, cyclopropanecarboxylic acid, methyl ester, methylcyclopropanecarboxylate, cyclopropanecarboxylic acid methyl ester, methyl cyclopropylcarboxylate, unii-5uq53f585u, mcpc, pubchem11835, ksc490a7l, 1-methylcyclopropanecarboxylate
PubChem CID 76122
Nombre IUPAC metilciclopropanocarboxilato
SMILES COC(=O)C1CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl cyclopropanecarboxylate
Densidad 0.983
Punto de ebullición 118°C to 119°C
Temperatura de inflamación 22°C (71°F)
Índice de refracción 1.418
Cantidad 25 g
Número UN UN3272
Beilstein 2039388
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.12
Porcentaje de pureza 98%