Learn More
Carboxilato de metilo ciclopropano, TRC
Código de producto. 30482450
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30482450 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30482450 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM29471050G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopropanecarboxylic Acid Methyl Ester
CAS 2868-37-3
Fórmula molecular C5 H8 O2
Cantidad 50 g
Sinónimo Cyclopropanecarboxylic acid, methyl ester, Cyclopropanecarboxylic acid methyl ester, Cyclopropanoic acid methyl ester, Methyl cyclopropanecarboxylate, Methyl cyclopropylcarboxylate
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8O2/c1-7-5(6)4-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
SMILES COC(=O)C1CC1
Nombre IUPAC metilciclopropanocarboxilato
Peso molecular (g/mol) 100.116
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.052