Learn More
Metil ciclopentanocarboxilato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11350194
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11350194 25 g 25 g
11340194 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11350194 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00741.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
CAS: 4630-80-2 | C7H12O2 | 128.17 g/mol
Methyl cyclopentanecarboxylate
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Ciclopentanocarboxilato de metilo
Solubilidad
Difícil de mezclar.
Notas
Proteger del calor. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4630-80-2
Fórmula molecular C7H12O2
Peso molecular (g/mol) 128.17
Número MDL MFCD00019290
Clave InChI IIHIJFJSXPDTNO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopentanecarboxylic acid, methyl ester, cyclopentanecarboxylic acid methyl ester, methyl cyclopentanoate, acmc-1am5n, methylcyclopentanecarboxylate, methylcyclopentane carboxylate, methyl cyclopentane carboxylate, methyl-1-cyclopentanecarboxylate, cyclopentanoic acid methyl ester, cyclopentanecarboxylic acid methyl
PubChem CID 78365
Nombre IUPAC metilciclopentanocarboxilato
SMILES COC(=O)C1CCCC1
Specifications
Nombre del producto químico o material Methyl cyclopentanecarboxylate
Punto de ebullición 81°C to 82°C (5 mmHg)
Índice de refracción 1.436
Cantidad 25 g
Beilstein 2040762
Información de solubilidad Difficult to mix.
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.17
Porcentaje de pureza 98%