Learn More
Metil ciclopentanocarboxilato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15236018 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15236018 5 g 5 g
15246018 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15236018 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 450920050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4630-80-2 | C7H12O2 | 128.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4630-80-2
Fórmula molecular C7H12O2
Peso molecular (g/mol) 128.17
Número MDL MFCD00019290
Clave InChI IIHIJFJSXPDTNO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopentanecarboxylic acid, methyl ester, cyclopentanecarboxylic acid methyl ester, methyl cyclopentanoate, acmc-1am5n, methylcyclopentanecarboxylate, methylcyclopentane carboxylate, methyl cyclopentane carboxylate, methyl-1-cyclopentanecarboxylate, cyclopentanoic acid methyl ester, cyclopentanecarboxylic acid methyl
PubChem CID 78365
Nombre IUPAC metilciclopentanocarboxilato
SMILES COC(=O)C1CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl cyclopentanecarboxylate
Temperatura de inflamación 43°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.17
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl cyclopentanecarboxylate, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.