Learn More
Ciclohexanopropanoato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl Cyclohexanepropanoate |
| CAS | 20681-51-0 |
| Fórmula molecular | C10 H18 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Methyl 3-Cyclohexylpropanoate, Methyl 3-Cyclohexylpropionate, Methyl Cyclohexanepropionate, NSC 71455 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H18O2/c1-12-10(11)8-7-9-5-3-2-4-6-9/h9H,2-8H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)CCC1CCCCC1 |
| Nombre IUPAC | metil 3-ciclohexilpropanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 170.249 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.131 |