Learn More
Metil ciclohexanocarboxilato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10374002 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10374002 5 g Frasco de vidrio 5 g
10317800 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10374002 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 188820050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4630-82-4 | C8H14O2 | 142.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4630-82-4
Fórmula molecular C8H14O2
Peso molecular (g/mol) 142.20
Número MDL MFCD00001458
Clave InChI ZQWPRMPSCMSAJU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclohexanecarboxylic acid, methyl ester, methyl cyclohexanoate, methyl cyclohexylcarboxylate, cyclohexanecarboxylic acid methyl ester, hexahydrobenzoic acid methyl ester, methyl cyclohexylformate, methyl hexahydrobenzoate, methyl cyclohexane carboxylate, fema no. 3568, methyl ester of cyclohexanecarboxylic acid
PubChem CID 20748
Nombre IUPAC metilciclohexanocarboxilato
SMILES COC(=O)C1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl cyclohexanecarboxylate
Nombre de nota 98%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9950g/mL
Punto de ebullición 183°C
Temperatura de inflamación 60°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H11CO2CH3
Índice de refracción 1.4420 to 1.444
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.995
Información de solubilidad Solubility in water: almost insoluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl cyclohexanecarboxylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.