Learn More
Metil ciclobutanocarboxilato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10662993 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10662993 5 g Frasco de vidrio 5 g
10560944 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10662993 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 365540050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 765-85-5 | C6H10O2 | 114.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 765-85-5
Fórmula molecular C6H10O2
Peso molecular (g/mol) 114.14
Número MDL MFCD00095142
Clave InChI CBTGNLZUIZHUHY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclobutanecarboxylic acid methyl ester, cyclobutanecarboxylic acid, methyl ester, pubchem23839, methyl cyclobutane carboxylate, cyclobutanecarboxylicacid,methylester, cyclobutanecarboxylicacid, methyl ester, cyclobutane carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 136594
Nombre IUPAC metilciclobutanocarboxilato
SMILES COC(=O)C1CCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl cyclobutanecarboxylate
Nombre de nota 98%
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4260 to 1.4300 (20°C, 589nm)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino y aconglomerados