Learn More
Cianoformiato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl Cyanoformate |
| CAS | 17640-15-2 |
| Fórmula molecular | C3H3NO2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Cyanoformic Acid Methyl Ester, Mander's Reagent, Methyl Carbonocyanidate, Methyl Cyanoformate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H3NO2/c1-6-3(5)2-4/h1H3 |
| SMILES | O=C(OC)C#N |
| Nombre IUPAC | metilcarbonocianidato |
| Peso molecular (g/mol) | 85.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 85.02 |