Learn More
Cianoacetato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl Cyanoacetate |
| CAS | 105-34-0 |
| Fórmula molecular | C4H5NO2 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | 2-Cyano-acetic Acid Methyl Ester, Cyano-acetic Acid Methyl Ester, (Methoxycarbonyl)acetonitrile, 2-Cyanoacetic Acid Methyl Ester, Cyanoacetic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Cyanoacetate, Methyl Cyanoethanoate, Methyl alpha-Cyanoacetate, NSC 3113, NSC 68507 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H5NO2/c1-7-4(6)2-3-5/h2H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)CC#N |
| Nombre IUPAC | metil 2-cianoacetato |
| Peso molecular (g/mol) | 99.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 99.032 |