Learn More
Cianoacetato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498800
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
11498800 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 11498800 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15555.22
Solicitar formato a granel o personalizado
El cianoacetato de metilo es un intermedio en la preparación de α-cianoacrilato, malononitrilo y colorante ácido 1,1-ciclohexanodiacético. Se utiliza como absorbente de UV o estabilizador, intermedio para productos farmacéuticos. Puede usarse en la síntesis de varios compuestos de 1,2,5-tricarbonilo.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cianoacetato de metilo es un intermediario en la preparación de α-cianoacrilato, malononitrilo y colorante ácido 1,1-ciclohexanodiacético.Se utiliza como absorbente de UV o estabilizador, intermedio para productos farmacéuticos.Puede usarse en la síntesis de varios compuestos de 1,2,5-tricarbonil.
Solubilidad
Soluble en agua 117 g/l.
Notas
Sensible a la luz.Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado.Almacenar lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl cyanoacetate
CAS 105-34-0
Punto de fusión -23°C
Densidad 1.127
Punto de ebullición 204°C
Temperatura de inflamación 110°C
Olor Mild
Fórmula molecular C4H5NO2
Índice de refracción 1.4185
Número MDL MFCD00001939
Cantidad 100 g
Beilstein 773945
Sinónimo methyl cyanoacetate, cyanoacetic acid methyl ester, methyl cyanoethanoate, acetic acid, cyano-, methyl ester, usaf kf-22
Información de solubilidad Soluble aq. soln. 117 g/L
Clave InChI ANGDWNBGPBMQHW-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)CC#N
Nombre IUPAC metil 2-cianoacetato
Peso molecular (g/mol) 99.09
PubChem CID 7747
ChEBI CHEBI:51928
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.09
Porcentaje de pureza 99%