Learn More
Cianoacetato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11492997
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11492997 1000 g 1000 g
11403007 250 g 250 g
11408810 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11492997 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15555.0B
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 105-34-0 | C4H5NO2 | 99.09 g/mol
El cianoacetato de metilo es un intermedio en la preparación de α-cianoacrilato, malononitrilo y colorante ácido 1,1-ciclohexanodiacético. Se utiliza como absorbente de UV o estabilizador, intermedio para productos farmacéuticos. Puede usarse en la síntesis de varios compuestos de 1,2,5-tricarbonilo.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cianoacetato de metilo es un intermediario en la preparación de α-cianoacrilato, malononitrilo y colorante ácido 1,1-ciclohexanodiacético. Se utiliza como absorbente de UV o estabilizador, intermedio para productos farmacéuticos. Puede usarse en la síntesis de varios compuestos de 1,2,5-tricarbonil.
Solubilidad
Soluble en agua 117 g/l.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105-34-0
Fórmula molecular C4H5NO2
Peso molecular (g/mol) 99.09
Número MDL MFCD00001939
Clave InChI ANGDWNBGPBMQHW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl cyanoacetate, cyanoacetic acid methyl ester, methyl cyanoethanoate, acetic acid, cyano-, methyl ester, usaf kf-22, methylester kyseliny kyanoctove, methylcyanoacetate, malonic methyl ester nitrile, acetic acid, 2-cyano-, methyl ester, methyl cyano acetate
PubChem CID 7747
ChEBI CHEBI:51928
Nombre IUPAC metil 2-cianoacetato
SMILES COC(=O)CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl cyanoacetate
Punto de fusión -23°C
Densidad 1.127
Punto de ebullición 204°C
Temperatura de inflamación 110°C (230°F)
Olor Mild
Índice de refracción 1.4185
Cantidad 1000 g
Beilstein 773945
Información de solubilidad Soluble in water 117g/L.
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.09
Porcentaje de pureza 99%