Learn More
Metil cianoacetato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10617502 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10617502 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10123150 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10617502 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 148642500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 105-34-0 | C4H5NO2 | 99.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105-34-0
Fórmula molecular C4H5NO2
Peso molecular (g/mol) 99.09
Número MDL MFCD00001939
Clave InChI ANGDWNBGPBMQHW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl cyanoacetate, cyanoacetic acid methyl ester, methyl cyanoethanoate, acetic acid, cyano-, methyl ester, usaf kf-22, methylester kyseliny kyanoctove, methylcyanoacetate, malonic methyl ester nitrile, acetic acid, 2-cyano-, methyl ester, methyl cyano acetate
PubChem CID 7747
ChEBI CHEBI:51928
Nombre IUPAC metil 2-cianoacetato
SMILES COC(=O)CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl cyanoacetate
Nombre de nota 97%
Punto de fusión -13°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1200g/mL
Punto de ebullición 204°C to 207°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal NCCH2CO2CH3
Índice de refracción 1.4170 to 1.419
Cantidad 250 mL
Beilstein 02, 584
Gravedad específica 1.12
Información de solubilidad Solubility in water: 54g/L in water (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.09
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido