Learn More
Ciano(2-nitrofenil)acetato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl Cyano(2-nitrophenyl)acetate |
| CAS | 113772-13-7 |
| Fórmula molecular | C10 H8 N2 O4 |
| Cantidad | 2 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H8N2O4/c1-16-10(13)8(6-11)7-4-2-3-5-9(7)12(14)15/h2-5,8H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)C(C#N)c1ccccc1[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-ciano-2-(2-nitrofenil)acetato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 220.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 220.0484 |