Learn More
Crotonato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11468296
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11468296 100 g 100 g
11478296 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11468296 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15363.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 623-43-8 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
Methyl crotonate was used to investigate chemo selectivity in the reaction between methyl crotonate and benzyl amine catalyzed by lipase B from Candida Antarctica using solvent engineering. It was used as starting reagent during the total synthesis of phytotoxins solanapyrones D(1) and E(2).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El crotonato de metilo se utilizó para investigar la selectividad química en la reacción entre crotonato de metilo y amina de bencilo catalizados por lipasa B de Candida Antarctica mediante el uso de ingeniería disolvente. Se utilizó como reactivo inicial durante la síntesis total de fitotoxinas solanapironas D(1) y E(2).
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 623-43-8
Fórmula molecular C5H8O2
Peso molecular (g/mol) 100.12
Número MDL MFCD00009287
Clave InChI MCVVUJPXSBQTRZ-ONEGZZNKSA-N
Sinónimo methyl crotonate, e-methyl but-2-enoate, trans-methyl crotonate, methyl e-crotonate, methyl 2-butenoate, methyl trans-crotonate, 2-butenoic acid, methyl ester, 2e, trans-2-butenoic acid methyl ester, methyl trans-2-butenoate, e-crotonic acid methyl ester
PubChem CID 638132
Nombre IUPAC metil (E)-but-2-enoato
SMILES COC(=O)\C=C\C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl crotonate
Densidad 0.946
Punto de ebullición 118°C to 120°C
Temperatura de inflamación 4°C (40°F)
Índice de refracción 1.4255
Cantidad 100 g
Número UN UN3272
Beilstein 1720292
Índice Merck 14,2597
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.12
Porcentaje de pureza 98%