Learn More
Cumalato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl Coumalate |
| CAS | 6018-41-3 |
| Fórmula molecular | C7 H6 O4 |
| Cantidad | 2 g |
| Sinónimo | 2H-Pyran-5-carboxylic acid, 2-oxo-, methyl ester, Glutaconic acid, 4-(hydroxymethylene)-, Δ-lactone, methyl ester (7CI), 5-(Carbomethoxy)-2-pyrone, 5-(Methoxycarbonyl)-2-pyrone, Coumalic acid methyl ester, Cumalic acid methyl ester, Methyl 2-oxo-2H-pyran-5-carboxylate, Methyl 2-pyrone-5-carboxylate, Methyl coumalate, Methyl cumalate, NSC 137387, NSC 34627 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6O4/c1-10-7(9)5-2-3-6(8)11-4-5/h2-4H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)C1=COC(=O)C=C1 |
| Nombre IUPAC | metil 6-oxopirano-3-carboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 154.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.0266 |