Learn More
Metil cis-11-Eicosenoato, TRC
Código de producto. 30134596
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134596 250 mg 250 miligramos
30009529 100 mg 100 miligramos
30009862 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134596 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM303020250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2390-09-2
Fórmula molecular C21 H40 O2
Peso molecular (g/mol) 324.54
Sinónimo (11Z)-11-Eicosenoic Acid Methyl Ester, 11-Eicosenoic acid, methyl ester, (Z)- (8CI), Methyl (Z)-11-eicosenoate, Methyl 11(Z)-eicosenoate, Methyl 11-cis-eicosenoate, cis-11-Eicosenoic acid methyl ester
Nombre IUPAC Metil (Z)-icos-11-enoato
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gondolic Acid Methyl Ester
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H40O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h10-11H,3-9,12-20H2,1-2H3/b11-10-
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.3028
Porcentaje de pureza >95%