Learn More
Cinamato de metilo, TRC
Código de producto. 30469271
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30469271 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30469271 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2947905G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cinnamic acid methyl ester
CAS 103-26-4
Fórmula molecular C10 H10 O2
Cantidad 5 g
Sinónimo Methyl E/Z-cinnamate, 3-Phenyl-2-propenoic acid methyl ester, 3-Phenylacrylic acid methyl ester, Methyl 3-phenyl-2-propenoate, Methyl 3-phenacrylate
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10O2/c1-12-10(11)8-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-8H,1H3
SMILES COC(=O)C=Cc1ccccc1
Nombre IUPAC metil 3-fenilprop-2-enoato
Peso molecular (g/mol) 162.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.0681