Learn More
Cinamato de metilo, predominantemente trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11478546
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11478546 500 g 500 g
11468546 100 g 100 g
11488546 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11478546 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15975.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 103-26-4 | C10H10O2 | 162.188 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
el cinamato de metilo se utilizó para inhibir la actividad de la monofenolasa y la difenolasa de la tirosinasa de los hongos y también tiene capacidad antimicrobiana. Se utiliza principalmente en las industrias de los sabores y los perfumes. Se conoce que atrae a los machos de varias abejas de las orquídeas, como la Aglae caerulea.
Solubilidad
insoluble en agua.
Notas
estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 103-26-4
Fórmula molecular C10H10O2
Peso molecular (g/mol) 162.188
Número MDL MFCD00008458
Clave InChI CCRCUPLGCSFEDV-BQYQJAHWSA-N
Sinónimo methyl cinnamate, methyl trans-cinnamate, methyl e-cinnamate, cinnamic acid methyl ester, methyl cinnamylate, methyl 3-phenylacrylate, methyl e-3-phenylprop-2-enoate, methyl 3-phenylpropenoate, trans-cinnamic acid methyl ester, trans-methyl cinnamate
PubChem CID 637520
ChEBI CHEBI:6857
Nombre IUPAC metil (E)-3-fenilprop-2-enoato
SMILES COC(=O)C=CC1=CC=CC=C1
Specifica
Nombre del producto químico o material Methyl cinnamate
Nombre de nota predominantly trans
Punto de fusión 34°C to 37°C
Densidad 1.042
Punto de ebullición 262°C to 264°C
Temperatura de inflamación 123°C (253°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Índice de refracción 1.577
Cantidad 500 g
Beilstein 386468
Índice Merck 14,2299
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.19
Porcentaje de pureza 99%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.