Learn More
Metil cinamato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10783251 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10783251 5 g Frasco de vidrio 5 g
10501891 500 g Frasco de vidrio 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10783251 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 279760050
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 103-26-4 | C10H10O2 | 162.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-26-4
Fórmula molecular C10H10O2
Peso molecular (g/mol) 162.19
Número MDL MFCD00008458
Clave InChI CCRCUPLGCSFEDV-BQYQJAHWSA-N
Sinónimo methyl cinnamate, methyl trans-cinnamate, methyl e-cinnamate, cinnamic acid methyl ester, methyl cinnamylate, methyl 3-phenylacrylate, methyl e-3-phenylprop-2-enoate, methyl 3-phenylpropenoate, trans-cinnamic acid methyl ester, trans-methyl cinnamate
PubChem CID 637520
ChEBI CHEBI:6857
Nombre IUPAC metil (E)-3-fenilprop-2-enoato
SMILES COC(=O)C=CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl cinnamate
Nombre de nota 98%
Acidez 1mg KOH/g max.
Punto de fusión 33.5°C to 36°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 260°C to 262°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH=CHCO2CH3
Cantidad 5 g
Beilstein 09, 581
Índice Merck 15, 2299
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,glycerol,most fixed,oils and mineral oil
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Masa cristalina fundida