Learn More
Colato de metilo, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11311837
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11311837 5 g 5 g
11321837 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11311837 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05129.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1448-36-8 | C25H42O5 | 422.606 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El colato de metilo se usa como derivado del ácido biliar y como agente antiinflamatorio y antitumoral.
Solubilidad
Insoluble en agua.Soluble en solventes orgánicos de polaridad media.
Notas
Mantener dentro de un recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.Mantener alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1448-36-8
Fórmula molecular C25H42O5
Peso molecular (g/mol) 422.606
Número MDL MFCD00064934
Clave InChI DLYVTEULDNMQAR-BSEHQKOQSA-N
Sinónimo Cholic acid methyl ester
PubChem CID 133124937
Nombre IUPAC (4S)-4-[(3R,7S,8S,9R,10R12, R,13S,14R,17S)-3,7,12-trihidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]pentanoato de metilo
SMILES CC(CCC(=O)OC)C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl cholate
Punto de fusión 155°C to 156°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2226989
Índice Merck 14,2203
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in medium polarity organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 422.61
Porcentaje de pureza ≥98%