Learn More
Acetato de metilo (clorosulfonil), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl (chlorosulfonyl)acetate |
| CAS | 56146-83-9 |
| Fórmula molecular | C3H5ClO4S |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H5ClO4S/c1-8-3(5)2-9(4,6)7/h2H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)CS(=O)(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | 2-clorosulfonilacetato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 172.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 171.9597 |