Learn More
Clorooxoacetato de metilo, TRC
Código de producto. 30467575
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30467575 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30467575 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM29540550G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Chlorooxoacetate
CAS 5781-53-3
Fórmula molecular C3H3ClO3
Cantidad 50 g
Sinónimo 2-Chloro-2-oxoacetic Acid Methyl Ester, Chloroglyoxylic Acid Methyl Ester, Methoxalyl Chloride, Methyl (Chlorocarbonyl)formate, Methyl (Chloroformyl)formate, Methyl 2-Chloro-2-oxoacetate, Methyl Chloroglyoxylate, Methyl Chlorooxalate, Methyl Oxalyl Chloride, Monomethyl Oxalate Chloride, Monomethyl Oxalate Monochloride, Oxalic Acid Methyl Ester Chloride, Oxalic Acid Monomethyl Ester Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C3H3ClO3/c1-7-3(6)2(4)5/h1H3
SMILES ClC(C(OC)=O)=O
Nombre IUPAC 2-cloro-2-oxoacetato de metilo
Peso molecular (g/mol) 122.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.9771