Learn More
Metilcloroformiato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10261592 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ML
2,5 LT
5 ML
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10261592 100 mL Frasco de vidrio 100 ML
10317200 5 mL Frasco de vidrio 5 ML
10327200 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10125783 2.5 L Frasco de vidrio 2,5 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10261592 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 126531000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 79-22-1 | C2H3ClO2 | 94.49 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acoplamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-22-1 , 75-44-5 , 67-56-1
Fórmula molecular C2H3ClO2
Peso molecular (g/mol) 94.49
Número MDL MFCD00000639
Clave InChI XMJHPCRAQCTCFT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl chloroformate, methyl chlorocarbonate, chloroformic acid methyl ester, methoxycarbonyl chloride, carbonochloridic acid, methyl ester, methyl chloridocarbonate, chloro methoxy methanone, metilcloroformiato, k-stoff, methylchloorformiaat
PubChem CID 6586
Nombre IUPAC metil carbonocloridato
SMILES COC(Cl)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl chloroformate
Nombre de nota 97%
Punto de fusión -61.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.2230g/mL
Punto de ebullición 70.0°C to 72.0°C
Temperatura de inflamación 5°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClCO2CH3
Índice de refracción 1.3860 to 1.3880
Cantidad 100 mL
Beilstein 03, 9
Fieser 06,376; 07,236; 09,306; 11,336
Índice Merck 15, 6114
Gravedad específica 1.223
Información de solubilidad Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: miscible with alcohol, methanol, benzene,, chloroform and ether
Viscosidad 0.48 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.5
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl chloroformate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.